Learn More
N-Lauroylsarcosine, 98.7%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 17871381 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17871381 50 g 50g
11438232 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17871381 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219011050
Identificatori chimici
CAS 97-78-9
Formula molecolare C15H29NO3
Molecular Weight (g/mol) 271.40
Numero MDL MFCD00021749
InChI Key BACYUWVYYTXETD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Hamposyl L
PubChem CID 7348
IUPAC Name 2-(N-methyldodecanamido)acetic acid
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Lauroylsarcosine
Colore White
Forma fisica White, waxy solid
Quantità 50 g
Intervallo percentuale saggio 98.7%
Peso formulazione 271.4
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Lauroylsarcosine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N-Lauroylsarcosine