Learn More
N-Lauroylsarcosine Free Acid MP Biomedicals
Codice prodotto. 11474552 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11474552 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11474552 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219011090
Specifica
Materiale o nome chimico N-Lauroylsarcosine
Nota nome Free Acid
CAS 97-78-9
Quantità 500 g
Formula molecolare C15H29NO3
Numero MDL MFCD00021749
Sinonimo Hamposyl L
InChI Key BACYUWVYYTXETD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC(O)=O
IUPAC Name 2-(N-methyldodecanamido)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 271.40
PubChem CID 7348
Peso formulazione 271.4