Learn More
N-Lauroylsarcosine sodium salt, 95%
Codice prodotto. 11925481 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11925481 25 g Bottiglia in vetro 25g
11945481 100 g Bottiglia in vetro 100g
11935481 1 kg Plastic Drum 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11925481 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 434370250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 137-16-6 | C15H28NNaO3 | 293.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 137-16-6
Formula molecolare C15H28NNaO3
Molecular Weight (g/mol) 293.38
Numero MDL MFCD00042728
InChI Key KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo sarkosyl nl, sodium lauroyl sarcosinate, n-lauroylsarcosine sodium salt, sodium n-lauroylsarcosinate, sodium lauroylsarcosinate, sarcosyl nl, maprosyl 30, compound 105, gardol, hamposyl l-30
PubChem CID 23668817
IUPAC Name sodium;2-[dodecanoyl(methyl)amino]acetate
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Lauroylsarcosine sodium salt
CAS min. % 94
CAS max % 100
Punto di fusione 45.0°C to 47.0°C
Colore White
pH 7.0 to 9.0
Perdita all'essiccatura 7% max. ()
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 0.95
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NaCO2CH2N(CH3)CO(CH2)10CH3
Quantità 25 g
Indice di Merck 154401
Informazioni di solubilità (10% in water) Almost clear colorless to light yellow
Peso formulazione 293.39
Percent Purity 95%
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-Lauroylsarcosine sodium salt
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H330-Letale se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.