Learn More
N-Maleimidomethanol, TRC
Codice prodotto. 30011861
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30011861 100 mg 100mg
30006052 1 g 1g
30005765 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011861 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM138675100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5063-96-7
Formula molecolare C5 H5 N O3
Molecular Weight (g/mol) 127.1
IUPAC Name 1-(hydroxymethyl)pyrrole-2,5-dione
SMILES OCN1C(=O)C=CC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico N-Maleimidomethanol
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H5NO3/c7-3-6-4(8)1-2-5(6)9/h1-2,7H,3H2
Peso formulazione 127.0269