Learn More
N-Methoxy-N-methylbenzamide, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11935551 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11935551
Marca: Thermo Scientific Acros 436560050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 6919-61-5
Formula molecolare C9H11NO2
Molecular Weight (g/mol) 165.19
InChI Key UKERDACREYXSIV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-n-methoxybenzamide, benzamide, n-methoxy-n-methyl, n-methoxy-n-methyl-benzamide, methyl n-methylbenzohydroxamate, pubchem17496, acmc-1b5bp, n-methoxy-n-methylbenzamid, n-methoxy-n-methyl benzamide, ksc445c3n, n-methoxy-n-methylbenzamide
PubChem CID 569575
ChEBI CHEBI:59742
IUPAC Name N-methoxy-N-methylbenzamide
SMILES CN(C(=O)C1=CC=CC=C1)OC
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methoxy-N-methylbenzamide
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 85°C (1.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 113°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 165.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid