Learn More
n-methyl-[1-(2-furylmethyl)piperid-4-yl]methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | N-Methyl-[1-(2-furylmethyl)piperid-4-yl]methylamine |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 95% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250 mg |
IUPAC Name | 1-[1-(furan-2-ylmethyl)piperidin-4-yl]-N-methylmethanamine |
Peso formulazione | 208.3 |
Percent Purity | 97% |