Learn More
n-methyl-[1-(2-furylmethyl)piperid-4-yl]methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10225994
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10225994 1 g Amber Glass Bottle 1g
10153274 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10225994 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC68546DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 934570-57-7
Formula molecolare C12H20N2O
Molecular Weight (g/mol) 208.31
Numero MDL MFCD09966159
InChI Key LISJAFHYRUEIGV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-1-2-furylmethyl piperid-4-yl methylamine, n-1-2-furylmethyl piperidin-4-yl methyl-n-methylamine, 1-furan-2-ylmethyl piperidin-4-yl methyl methyl amine, 1-2-furylmethyl 4-piperidyl methyl methylamine, 1-furan-2-yl methyl piperidin-4-yl methyl methyl amine, 1-1-furan-2-ylmethyl piperidin-4-yl-n-methylmethanamine, 1-1-furan-2-yl methyl piperidin-4-yl-n-methylmethanamine
PubChem CID 42556092
SMILES CNCC1CCN(CC2=CC=CO2)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-[1-(2-furylmethyl)piperid-4-yl]methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name ({1-[(furan-2-yl)methyl]piperidin-4-yl}methyl)(methyl)amine
Peso formulazione 208.3
Percent Purity 97%