Learn More
N-Methyl-[1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperid-3-yl]methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10377333
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10377333 1 g Amber Glass Bottle 1g
10205384 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10377333 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC59046DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Chemical Identifiers
CAS 941716-84-3
Formula molecolare C12H20N4
Molecular Weight (g/mol) 220.32
Numero MDL MFCD09879920
InChI Key CBRQUNBWUQBINE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-1-6-methylpyrazin-2-yl piperid-3-yl methylamine, methyl 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidin-3-yl methyl amine, methyl 1-6-methylpyrazin-2-yl 3-piperidyl methyl amine, n-methyl-1-1-6-methylpyrazin-2-yl piperidin-3-yl methanamine
PubChem CID 24229603
IUPAC Name N-methyl-1-[1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidin-3-yl]methanamine
SMILES CC1=CN=CC(=N1)N2CCCC(C2)CNC
Specifications
Materiale o nome chimico N-Methyl-[1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperid-3-yl]methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 220.32
Percent Purity 97%