Learn More
N-Methyl-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10423214
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10423214 1 g Amber Glass Bottle 1g
10357314 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10423214 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC62346DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Identificatori chimici
CAS 930111-04-9
Formula molecolare C6H11N3
Molecular Weight (g/mol) 125.18
Numero MDL MFCD03419812
InChI Key CHGIPIYKGPNYKT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methylamine, methyl 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methyl amine, n-methyl 1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, n,1-dimethyl-1h-pyrazole-5-methanamine, n-methyl-1-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanamine, methyl 2-methylpyrazol-3-yl methyl amine, 1-methyl-5-methylamino methyl-1h-pyrazole, methyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylmethyl-amine, methyl 1-methylpyrazol-5-yl methyl amine, 1-methyl-5-methylamino methyl pyrazole
PubChem CID 7019426
SMILES CNCC1=CC=NN1C
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-(1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name N-methyl-1-(2-methylpyrazol-3-yl)methanamine
Peso formulazione 125.17
Percent Purity 97%