Learn More
N-methyl-[(1-phenyl-1H-imidazol-2-yl)methyl]amine, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-methyl-[(1-phenyl-1H-imidazol-2-yl)methyl]amine |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 187.24 |
| Percent Purity | 97% |