Learn More
N-Methyl-[1-(thien-2-ylmethyl)piperid-4-yl]methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11396855
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11396855 5 g Amber Glass Bottle 5g
10125733 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10498423 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11396855 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC66746DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 930111-07-2
Formula molecolare C12H20N2S
Molecular Weight (g/mol) 224.37
Numero MDL MFCD09879955
InChI Key JXFQDIBOGWDEEL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-methylamino methyl-1-thien-2-ylmethyl piperidine, n-methyl-1-thien-2-ylmethyl piperid-4-yl methylamine, methyl 1-thiophen-2-ylmethyl piperidin-4-yl methyl amine, methyl 1-2-thienylmethyl 4-piperidyl methyl amine, n-methyl-1-1-thiophen-2-ylmethyl piperidin-4-yl methanamine, n-methyl-1-thiophen-2-ylmethyl piperid-4-yl methylamine, n-methyl-1-1-thiophen-2-yl methyl piperidin-4-yl methanamine
PubChem CID 24229738
SMILES CNCC1CCN(CC2=CC=CS2)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-[1-(thien-2-ylmethyl)piperid-4-yl]methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
IUPAC Name N-methyl-1-[1-(thiophen-2-ylmethyl)piperidin-4-yl]methanamine
Peso formulazione 224.37
Percent Purity 97%