Learn More
N-Methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-methyl-2-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)benzylamine |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 202.26 |
| Percent Purity | 97% |