Learn More
N-Methyl[2-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methylamine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10451704
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10451704 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10622875 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10451704 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC49646CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 879896-56-7
Formula molecolare C11H13N3O
Molecular Weight (g/mol) 203.25
Numero MDL MFCD09702360
InChI Key LJDBGVKOXDSIQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methylamine, benzenemethanamine,n-methyl-2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl, methyl 2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-2-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methanamine, methyl 2-3-methyl 1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methyl amine
PubChem CID 24229504
SMILES CNCC1=CC=CC=C1C1=NC(C)=NO1
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl[2-(3-methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methylamine
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name N-methyl-1-[2-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methanamine
Peso formulazione 203.24
Percent Purity 95%