Learn More
N-Methyl-2-(4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)benzylamine, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10051934
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10051934 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10061934 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10051934 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC60446CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 915707-57-2
Formula molecolare C14H23N3
Molecular Weight (g/mol) 233.359
Numero MDL MFCD09065003
InChI Key OEVIJYRNRIFBSO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-2-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzylamine, methyl 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl phenyl methyl amine, n-methyl-2-4-methylhomopiperazin-1-yl benzylamine, n-methyl-1-2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl phenyl methanamine, methyl 2-4-methyl 1,4-diazaperhydroepinyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,2-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl-n-methyl
PubChem CID 24229620
IUPAC Name N-methyl-1-[2-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)phenyl]methanamine
SMILES CNCC1=CC=CC=C1N2CCCN(CC2)C
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-2-(4-methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 233.36
Percent Purity 97%