Learn More
n-methyl-(2-anilinopyrimidin-5-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10255814
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10255814 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10586914 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10255814 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC69246CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 944450-95-7
Formula molecolare C12H14N4
Molecular Weight (g/mol) 214.27
Numero MDL MFCD11841075
InChI Key IFWJJBILYKUROD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methylamino methyl-n-phenylpyrimidin-2-amine, 5-methylamino methyl-2-phenylamino pyrimidine, 5-methylamino methyl pyrimidin-2-yl phenylamine, n-methyl-2-phenylamino pyrimidin-5-yl methylamine
PubChem CID 33589547
IUPAC Name 5-(methylaminomethyl)-N-phenylpyrimidin-2-amine
SMILES CNCC1=CN=C(NC2=CC=CC=C2)N=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-(2-anilinopyrimidin-5-yl)methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 214.27
Percent Purity 97%