Learn More
N-Methyl-(2-bromothien-3-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10245334
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10245334 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10245334 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC56646DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-(2-bromothien-3-yl)methylamine
CAS 331766-69-9
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C6H8BrNS
Numero MDL MFCD09064982
Quantità 1 g
Sinonimo n-methyl-2-bromothien-3-yl methylamine, 2-bromothiophen-3-yl methyl methyl amine, 2-bromo 3-thienyl methyl methylamine, 3-thiophenemethanamine, 2-bromo-n-methyl
InChI Key FOIBDCULRFTGJL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=C(Br)SC=C1
IUPAC Name [(2-bromothiophen-3-yl)methyl](methyl)amine
Molecular Weight (g/mol) 206.10
PubChem CID 24229571
Peso formulazione 206.11
Percent Purity 97%