Learn More
N-methyl-(2-methyl-1,3-oxazol-4-yl)methylamine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11366975
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11366975 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10331620 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11366975 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC57946CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 1065073-46-2
Formula molecolare C6H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 126.159
InChI Key SFLPQWGHHRKLNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 2-methyl-1,3-oxazol-4-yl methyl amine, 4-methylaminomethyl-2-methyl-1,3-oxazole, 4-oxazolemethanamine, n,2-dimethyl, 2-methyl-4-methylamino methyl-1,3-oxazole, methyl 2-methyl 1,3-oxazol-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-methyl-1,3-oxazol-4-yl methanamine, n-methyl-1-2-methyl-1,3-oxazol-4-yl methylamine, n-methyl-2-methyl-1,3-oxazol-4-yl methylamine
PubChem CID 44119607
IUPAC Name N-methyl-1-(2-methyl-1,3-oxazol-4-yl)methanamine
SMILES CC1=NC(=CO1)CNC
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-(2-methyl-1, 3-oxazol-4-yl)methylamine
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 126.16
Percent Purity 97%