Learn More
N-Methyl(2-methyl-3-furyl)methylamine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10366274
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10366274 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10235934 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10366274 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC55446CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Identificatori chimici
CAS 916766-85-3
Formula molecolare C7H11NO
Molecular Weight (g/mol) 125.171
Numero MDL MFCD09702377
InChI Key IDODRBWAEHXURE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl 2-methyl-3-furyl methylamine, methyl 2-methylfuran-3-yl methyl amine, n-methyl-2-methylfur-3-yl methylamine, 2-methyl-3-methylamino methyl furan, 3-furanmethanamine,n,2-dimethyl, 3-furanmethanamine, n,2-dimethyl, methyl 2-methyl 3-furyl methyl amine, n-methyl-1-2-methylfuran-3-yl methanamine
PubChem CID 24229548
IUPAC Name N-methyl-1-(2-methylfuran-3-yl)methanamine
SMILES CC1=C(C=CO1)CNC
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl(2-methyl-3-furyl)methylamine
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 125.17
Percent Purity 95%