Learn More
N-Methyl-2-morpholino-5-(trifluoromethyl)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10595354
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10595354 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10595354 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC57846DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifications
Materiale o nome chimico N-Methyl-2-morpholino-5-(trifluoromethyl)benzylamine
CAS 886851-52-1
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C13H17F3N2O
Numero MDL MFCD09025891
Quantità 1 g
Sinonimo n-methyl-2-morpholino-5-trifluoromethyl benzylamine, methyl 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl phenyl methyl amine, n-methyl-n-2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-2-4-morpholinyl-5-trifluoromethyl, n-methyl-1-2-morpholino-5-trifluoromethyl phenyl methanamine, n-methyl-1-2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl phenyl methanamine
InChI Key UAZNBBVDDCKGES-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)N1CCOCC1
IUPAC Name N-methyl-1-[2-morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Molecular Weight (g/mol) 274.29
PubChem CID 18525888
Peso formulazione 274.28
Percent Purity 97%