Learn More
N-Methyl-2-(phenoxymethyl)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Specifica
Materiale o nome chimico | N-methyl-2-(phenoxymethyl)benzylamine |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 227.31 |
Percent Purity | 97% |