Learn More
N-Methyl-(2-phenylpyrimidin-5-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10654005
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10654005 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10113414 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10654005 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC66346CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 921939-11-9
Formula molecolare C12H13N3
Molecular Weight (g/mol) 199.257
Numero MDL MFCD09879949
InChI Key BEURLXDVKSQEIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-2-phenylpyrimidin-5-yl methylamine, methyl 2-phenylpyrimidin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-2-phenylpyrimidin-5-yl methanamine
PubChem CID 24229727
IUPAC Name N-methyl-1-(2-phenylpyrimidin-5-yl)methanamine
SMILES CNCC1=CN=C(N=C1)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-(2-phenylpyrimidin-5-yl)methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 199.26
Percent Purity 97%