Learn More
n-methyl-(2-thien-2-ylpyrimidin-5-yl)methylamine, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10706915
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10706915 1 g Amber Glass Bottle 1g
10431884 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10706915 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC66546DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Identificatori chimici
CAS 921939-14-2
Formula molecolare C10H11N3S
Molecular Weight (g/mol) 205.279
Numero MDL MFCD09879951
InChI Key VZHVJAYQGDCZAB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-2-thien-2-ylpyrimidin-5-yl methylamine, methyl 2-thiophen-2-yl pyrimidin-5-yl methyl amine, methyl 2-2-thienyl pyrimidin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-2-thiophen-2-yl pyrimidin-5-yl methanamine, n-methyl-2-thiophen-2-ylpyrimidin-5-yl methylamine
PubChem CID 24229733
IUPAC Name N-methyl-1-(2-thiophen-2-ylpyrimidin-5-yl)methanamine
SMILES CNCC1=CN=C(N=C1)C2=CC=CS2
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-(2-thien-2-ylpyrimidin-5-yl)methylamine
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 205.28
Percent Purity 90%