Learn More
N-Methyl-3-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzylamine, 90%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | N-methyl-3-(1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzylamine |
CAS min. % | 89.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 90% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 201.27 |
Percent Purity | 90% |