Learn More
N-Methyl-3-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzylamine, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10396424
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10396424 1 g Amber Glass Bottle 1g
10082254 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10396424 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC56146DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 892502-10-2
Formula molecolare C12H15N3
Molecular Weight (g/mol) 201.273
Numero MDL MFCD08690303
InChI Key RXKBCAGRFVIQTK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-3-1h-pyrazol-1-ylmethyl benzylamine, methyl 3-pyrazol-1-ylmethyl phenyl methyl amine, methyl 3-pyrazolylmethyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-1h-pyrazol-1-ylmethyl, 1-3-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl-n-methylmethanamine, n-methyl-1-3-1h-pyrazol-1-yl methyl phenyl methanamine
PubChem CID 18525881
IUPAC Name N-methyl-1-[3-(pyrazol-1-ylmethyl)phenyl]methanamine
SMILES CNCC1=CC=CC(=C1)CN2C=CC=N2
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-3-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)benzylamine
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 201.27
Percent Purity 90%