Learn More
N-Methyl-3-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzylamine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11390667
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11390667 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10215894 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11390667 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC49546CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 921938-59-2
Formula molecolare C11H13N3O
Molecular Weight (g/mol) 203.245
Numero MDL MFCD09817473
InChI Key FWMVARCHFJQGJP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl benzylamine, methyl 3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-3-3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methanamine, 3-methyl-5-3-methylamino methyl phenyl-1,2,4-oxadiazole, methyl 3-3-methyl 1,2,4-oxadiazol-5-yl phenyl methyl amine
PubChem CID 24229501
IUPAC Name N-methyl-1-[3-(3-methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)phenyl]methanamine
SMILES CC1=NOC(=N1)C2=CC(=CC=C2)CNC
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-3-(3-methyl-1, 2, 4-oxadiazol-5-yl)benzylamine
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 203.24
Percent Purity 95%