Learn More
n-methyl-(3-methoxythien-2-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-methyl-(3-methoxythien-2-yl)methylamine |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 157.24 |
| Percent Purity | 97% |