Learn More
N-Methyl-(3-methylisoxazol-5-ylmethyl)amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10423204
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10423204 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10557684 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10423204 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC27046CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 401647-22-1
Formula molecolare C6H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 126.16
Numero MDL MFCD08060065
InChI Key UQKWKRSUELRKSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-1-3-methylisoxazol-5-yl methanamine, n-methyl-3-methylisoxazol-5-ylmethyl amine, methyl 3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methyl amine, n-methyl 3-methylisoxazol-5-yl methanamine, methyl 3-methylisoxazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-3-methyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 5-isoxazolemethanamine,n,3-dimethyl, 5-isoxazolemethanamine, n,3-dimethyl, methyl 3-methylisoxazol-5-ylmethyl amine, n-methyl-n-3-methylisoxazol-5-yl methyl amine
PubChem CID 25220779
IUPAC Name N-methyl-1-(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)methanamine
SMILES CNCC1=CC(C)=NO1
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-(3-methylisoxazol-5-ylmethyl)amine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 126.16
Percent Purity 97%