Learn More
N-Methyl-3-nitroaniline, 97%
Codice prodotto. 15481358
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15481358 1 g 1g
15401368 250 mg 250mg
15491358 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15481358 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55196.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 619-26-1 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 619-26-1
Formula molecolare C7H8N2O2
Molecular Weight (g/mol) 152.153
Numero MDL MFCD00963641
InChI Key IKSRCCUOUJJGAU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-nitro-n-methylaniline, n-methyl-m-nitroaniline, benzenamine, n-methyl-3-nitro, n-methyl-3-nitro-aniline, acmc-1b45l, n-methyl-n-3-nitrophenyl amine #
PubChem CID 219622
IUPAC Name N-methyl-3-nitroaniline
SMILES CNC1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-3-nitroaniline
Punto di fusione 64°C to 68°C
Colore White to Brown
Quantità 1 g
Peso formulazione 152.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder