Learn More
N-Methyl-3-phenoxybenzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | N-Methyl-3-phenoxybenzylamine |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 213.28 |
Percent Purity | 97% |