Learn More
N-Methyl-3-phenoxybenzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10762295
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10762295 1 g 1g
10225864 250 mg 250mg
10002324 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10762295 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC57146DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 129535-78-0
Formula molecolare C14H15NO
Molecular Weight (g/mol) 213.28
Numero MDL MFCD02089413
InChI Key GDVLOOQWWBPGSV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-3-phenoxybenzylamine, n-methyl-1-3-phenoxyphenyl methanamine, methyl 3-phenoxyphenyl methyl amine, n-methyl-3-phenoxybenzenemethanamine, benzenemethanamine, n-methyl-3-phenoxy, acmc-209bgx, benzenemethanamine,n-methyl-3-phenoxy
PubChem CID 10512764
IUPAC Name N-methyl-1-(3-phenoxyphenyl)methanamine
SMILES CNCC1=CC(=CC=C1)OC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-3-phenoxybenzylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 213.28
Percent Purity 97%