Learn More
N-Methyl-(3-phenylisoxazol-5-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10747875
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10747875 1 g Amber Glass Bottle 1g
10737875 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10747875 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC64546DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
Identificatori chimici
CAS 852431-00-6
Formula molecolare C11H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 188.23
Numero MDL MFCD09055377
InChI Key IUBUISGKALKRFN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-1-3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, n-methyl 3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, 5-isoxazolemethanamine,n-methyl-3-phenyl, n-methyl-3-phenylisoxazol-5-yl methylamine, methyl 3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 5-methylamino methyl-3-phenylisoxazole, methyl-3-phenyl-isoxazol-5-ylmethyl-amine, methyl 3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methyl amine oxalate
PubChem CID 24229716
IUPAC Name N-methyl-1-(3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl)methanamine
SMILES CNCC1=CC(=NO1)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-(3-phenylisoxazol-5-yl)methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 188.23
Percent Purity 97%