Learn More
N-Methyl-3-phenylpropylamine, TRC
Codice prodotto. 30009989
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30009989 25 mg 25mg
30010406 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30009989 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM32569025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 23580-89-4
Formula molecolare C10 H15 N
Molecular Weight (g/mol) 149.23
Sinonimo N-methyl-3-phenyl-propan-1-amine, Fluoxetine Imp. B (EP), 1M-3PP
IUPAC Name N-methyl-3-phenylpropan-1-amine
SMILES CNCCCc1ccccc1
Specifica
Materiale o nome chimico methyl(3-phenylpropyl)amine
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H15N/c1-11-9-5-8-10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7,11H,5,8-9H2,1H3
Peso formulazione 149.1204