Learn More
N-Methyl-3-phenylpropylamine, TRC
Codice prodotto. 30473949
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30473949 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30473949 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM325690250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico methyl(3-phenylpropyl)amine
CAS 23580-89-4
Formula molecolare C10 H15 N
Quantità 250 mg
Sinonimo N-methyl-3-phenyl-propan-1-amine, Fluoxetine Imp. B (EP), 1M-3PP
InChI Formula InChI=1S/C10H15N/c1-11-9-5-8-10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7,11H,5,8-9H2,1H3
SMILES CNCCCc1ccccc1
IUPAC Name N-methyl-3-phenylpropan-1-amine
Molecular Weight (g/mol) 149.23
Peso formulazione 149.1204