Learn More
N-Methyl-3-pyridinemethylamine, 98%
Codice prodotto. 11439400
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11439400 1 g 1g
11449400 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11439400 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50262.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 20173-04-0 | C7H10N2 | 122.171 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20173-04-0
Formula molecolare C7H10N2
Molecular Weight (g/mol) 122.171
Numero MDL MFCD00023610
InChI Key MCSAQVGDZLPTBS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-1-pyridin-3-yl methanamine, n-methyl-n-3-pyridylmethyl amine, 3-methylaminomethyl pyridine, n-methyl pyridin-3-yl methanamine, 3-methylamino methyl pyridine, 3-pyridinemethanamine, n-methyl, 3-picolylmethylamine, n-methyl-3-pyridylmethylamine, methyl pyridin-3-ylmethyl amine, n-methyl-3-pyridinemethylamine
PubChem CID 88393
IUPAC Name N-methyl-1-pyridin-3-ylmethanamine
SMILES CNCC1=CN=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-3-pyridinemethylamine
Punti di ebollizione 93°C to 95°C (9 mmHg)
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 98%