Learn More
N-Methyl-4-(4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10543455
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10543455 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10543455 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC60346DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-4-(4-methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzylamine
CAS 910037-07-9
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C14H23N3
Numero MDL MFCD09025901
Quantità 1 g
Sinonimo n-methyl-4-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzylamine, methyl 4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl phenyl methanamine, methyl 4-4-methyl 1,4-diazaperhydroepinyl phenyl methyl amine
InChI Key NOEOYDRQGMQWID-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=CC=C(C=C1)N2CCCN(CC2)C
IUPAC Name N-methyl-1-[4-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)phenyl]methanamine
Molecular Weight (g/mol) 233.359
PubChem CID 18525907
Peso formulazione 233.36
Percent Purity 97%