Learn More
N-Methyl-[(4-bromothien-3-yl)methyl]amine hydrochloride, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10672855
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10672855 1 g Amber Glass Bottle 1g
10613625 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10215414 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10672855 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC54296DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 944450-82-2
Formula molecolare C6H9BrClNS
Molecular Weight (g/mol) 242.559
Numero MDL MFCD09817483
InChI Key GORGMQYTNXIOBQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-4-bromothien-3-yl methyl amine hydrochloride, 1-4-bromothiophen-3-yl-n-methylmethanamine hydrochloride, 4-bromothiophen-3-yl methyl methyl amine hydrochloride, 4-bromo 3-thienyl methyl methylamine, chloride, 4-bromo-thiophen-3-ylmethyl-methyl-amine hydrochloride, 3-bromo-4-methylamino methyl thiophene hydrochloride, 3-bromo-4-methylamino methyl thiophene hydrochloride tech, 1-4-bromothiophen-3-yl-n-methylmethanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 24229540
IUPAC Name 1-(4-bromothiophen-3-yl)-N-methylmethanamine;hydrochloride
SMILES CNCC1=CSC=C1Br.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-[(4-bromothien-3-yl)methyl]amine hydrochloride
CAS min. % 80.0
CAS max % 100.0
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 242.57
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche