Learn More
N-Methyl-(4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-ylmethyl)amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10744755
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10744755 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10491464 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10744755 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC18146CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 1031843-28-3
Formula molecolare C12H14N2O
Molecular Weight (g/mol) 202.257
Numero MDL MFCD11109322
InChI Key XCBYKJIAOCVNGY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-ylmethyl amine, methyl 4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl methyl amine, 5-methylamino methyl-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole, methyl 4-methyl-2-phenyl 1,3-oxazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl methanamine, n-methyl-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl methylamine
PubChem CID 33589464
IUPAC Name N-methyl-1-(4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-5-yl)methanamine
SMILES CC1=C(OC(=N1)C2=CC=CC=C2)CNC
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-(4-methyl-2-phenyl-1, 3-oxazol-5-ylmethyl)amine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 202.26
Percent Purity 97%