Learn More
N-Methyl(4-methylthien-2-yl)methylamine 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10729225
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10729225 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10412644 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10729225 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC30646CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Identificatori chimici
CAS 886851-27-0
Formula molecolare C7H11NS
Molecular Weight (g/mol) 141.23
Numero MDL MFCD08435851
InChI Key JICZWIQRPDVYNI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl 4-methylthien-2-yl methylamine, methyl 4-methylthiophen-2-yl methyl amine, 2-thiophenemethanamine,n,4-dimethyl, 2-thiophenemethanamine, n,4-dimethyl, methyl 4-methyl 2-thienyl methyl amine, n-methyl-1-4-methylthiophen-2-yl methanamine
PubChem CID 18525716
IUPAC Name N-methyl-1-(4-methylthiophen-2-yl)methanamine
SMILES CNCC1=CC(C)=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl(4-methylthien-2-yl)methylamine
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 141.24
Percent Purity 97%