Learn More
N-Methyl-4-nitroaniline, TRC
Codice prodotto. 30474006
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30474006 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30474006 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM32346025G
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-4-nitroaniline
CAS 100-15-2
Formula molecolare C7H8N2O2
Quantità 25 g
Sinonimo N-Methyl-4-nitrobenzenamine, 4-(Methylamino)nitrobenzene, 4-Nitro-N-methylaniline, Methyl(4-nitrophenyl)amine, N-(4-Nitrophenyl)-N-methylamine, NSC 5390, N-Methyl-4-nitroaniline, N-Methyl-p-nitraniline, N-Methyl-p-nitroaniline, N-Monomethyl-p-nitroaniline, p-(Methylamino)nitrobenzene, p-Nitro-N-methylaniline
InChI Formula InChI=1S/C7H8N2O2/c1-8-6-2-4-7(5-3-6)9(10)11/h2-5,8H,1H3
SMILES CNc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name N-methyl-4-nitroaniline
Molecular Weight (g/mol) 152.15
Peso formulazione 152.0586