Learn More
n-methyl-(4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10506534
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10506534 1 g Amber Glass Bottle 1g
10032414 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10506534 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC69146DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 958443-30-6
Formula molecolare C13H19NO
Molecular Weight (g/mol) 205.301
Numero MDL MFCD11841073
InChI Key OHCOJCIAAGLEHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, methyl 4-phenyloxan-4-yl methyl amine, n-methyl-4-phenyltetrahydropyran-4-yl methylamine, n-methyl-1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 4-methylamino methyl-4-phenyltetrahydro-2h-pyran, methyl 4-phenyl 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methyl amine
PubChem CID 33589539
IUPAC Name N-methyl-1-(4-phenyloxan-4-yl)methanamine
SMILES CNCC1(CCOCC1)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-(4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 205.3
Percent Purity 97%