Learn More
N-Methyl-4-pyrimidin-2-ylbenzylamine, 90%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | N-methyl-4-pyrimidin-2-ylbenzylamine |
CAS min. % | 89.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 90% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 199.26 |
Percent Purity | 90% |