Learn More
N-Methyl-(4-thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10524654
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10524654 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10387333 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10524654 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC62246CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 916790-87-9
Formula molecolare C11H17NOS
Molecular Weight (g/mol) 211.32
Numero MDL MFCD09879934
InChI Key DBLNZQVTWSJQDY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methyl amine, n-methyl-4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, n-methyl-1-4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methanamine, 4-methylamino methyl-4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran, n-methyl-4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-yl methylamine, n-methyl-1-4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, methyl 4-2-thienyl 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methyl amine
PubChem CID 24229671
SMILES CNCC1(CCOCC1)C1=CC=CS1
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-(4-thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methylamine
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name N-methyl-1-(4-thiophen-2-yloxan-4-yl)methanamine
Peso formulazione 211.33
Percent Purity 90%