Learn More
n-methyl-{[5-(morpholinomethyl)-2-furyl]methyl}amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10122884
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10122884 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10778245 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10122884 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC72546CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 893741-66-7
Formula molecolare C11H18N2O2
Molecular Weight (g/mol) 210.28
Numero MDL MFCD06803236
InChI Key RVGSMPQAXGUMNM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-5-morpholinomethyl-2-furyl methyl amine, methyl 5-morpholin-4-ylmethyl furan-2-yl methyl amine, n-methyl-1-5-morpholin-4-ylmethyl furan-2-yl methylamine, 2-furanmethanamine,n-methyl-5-4-morpholinylmethyl, 4-5-methylamino methyl furan-2-ylmethyl morpholine, methyl 5-morpholin-4-ylmethyl 2-furyl methyl amine, n-methyl-1-5-morpholinomethyl furan-2-yl methanamine, n-methyl-1-5-morpholin-4-yl methyl furan-2-yl methanamine
PubChem CID 16495000
IUPAC Name N-methyl-1-[5-(morpholin-4-ylmethyl)furan-2-yl]methanamine
SMILES CNCC1=CC=C(CN2CCOCC2)O1
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-{[5-(morpholinomethyl)-2-furyl]methyl}amine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 210.28
Percent Purity 97%