Learn More
n-methyl-[5-(morpholinomethyl)thien-2-ylmethyl]amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10421884
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10421884 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10123034 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10421884 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC73446CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 893742-71-7
Formula molecolare C11H18N2OS
Molecular Weight (g/mol) 226.34
Numero MDL MFCD06803277
InChI Key LJPRPFHZPNCEIQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-5-morpholinomethyl thien-2-ylmethyl amine, methyl 5-morpholin-4-ylmethyl thiophen-2-yl methyl amine, n-methyl-1-5-morpholin-4-ylmethyl thiophen-2-yl methylamine, 2-methylamino methyl-5-morpholin-4-ylmethyl thiophene, 2-thiophenemethanamine,n-methyl-5-4-morpholinylmethyl, methyl 5-morpholin-4-ylmethyl 2-thienyl methyl amine, n-methyl-1-5-morpholinomethyl thiophen-2-yl methanamine, n-methyl-1-5-morpholin-4-yl methyl thiophen-2-yl methanamine
PubChem CID 20098901
SMILES CNCC1=CC=C(CN2CCOCC2)S1
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-[5-(morpholinomethyl)thien-2-ylmethyl]amine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
IUPAC Name methyl({5-[(morpholin-4-yl)methyl]thiophen-2-yl}methyl)amine
Peso formulazione 226.34
Percent Purity 97%