Learn More
n-methyl-(5-pyrid-3-ylthien-2-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10653265
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10653265 1 g Amber Glass Bottle 1g
10567294 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10653265 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC66846DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 837376-49-5
Formula molecolare C11H12N2S
Molecular Weight (g/mol) 204.291
Numero MDL MFCD11109328
InChI Key ZSTXLHXHAPANSL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl 5-pyridin-3-yl thiophen-2-yl methyl amine, n-methyl-5-pyrid-3-ylthien-2-yl methylamine, n-methyl-5-pyridin-3-yl thiophen-2-yl methylamine, 2-methylamino methyl-5-pyridin-3-ylthiophene, n-methyl-1-5-pyridin-3-yl thiophen-2-yl methanamine, nicotine 3-heteroaromatic analogue 1b, methyl 5-3-pyridyl 2-thienyl methyl amine, 2-thiophenemethanamine,n-methyl-5-3-pyridinyl, 2-thiophenemethanamine, n-methyl-5-3-pyridinyl
PubChem CID 11321674
IUPAC Name N-methyl-1-(5-pyridin-3-ylthiophen-2-yl)methanamine
SMILES CNCC1=CC=C(S1)C2=CN=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-(5-pyrid-3-ylthien-2-yl)methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 204.3
Percent Purity 97%