Learn More
N-Methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, TRC
Codice prodotto. 30133788
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133788 500 mg 500mg
30012640 50 mg 50mg
30011665 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133788 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM330478500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101988-70-9
Formula molecolare C6H8F3N5O
Molecular Weight (g/mol) 223.16
Sinonimo Triflusulfuron-methyl Metabolite IN-E7710, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N-methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)- (9CI), N2-Methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine (ACI), 2-N-Methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N2-methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)- (ACI)
IUPAC Name 2-N-methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
SMILES CNc1nc(N)nc(OCC(F)(F)F)n1
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H8F3N5O/c1-11-4-12-3(10)13-5(14-4)15-2-6(7,8)9/h2H2,1H3,(H3,10,11,12,13,14)
Peso formulazione 223.0681