Learn More
N-Methyl-[6-(2-furyl)pyrid-3-yl]methylamine, 95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-methyl-[6-(2-furyl)pyrid-3-yl]methylamine |
| CAS min. % | 94.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 188.23 |
| Percent Purity | 95% |