Learn More
N-Methyl(6-phenylpyrid-3-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10545554
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10545554 1 g Amber Glass Bottle 1g
10306574 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10545554 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC21146DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
Identificatori chimici
CAS 879896-40-9
Formula molecolare C13H14N2
Molecular Weight (g/mol) 198.27
Numero MDL MFCD09064942
InChI Key OLZSHISXLYLLBI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl 6-phenylpyrid-3-yl methylamine, methyl 6-phenylpyridin-3-yl methyl amine, 3-pyridinemethanamine,n-methyl-6-phenyl, methyl 6-phenyl 3-pyridyl methyl amine, n-methyl-1-6-phenylpyridin-3-yl methanamine
PubChem CID 24229465
IUPAC Name N-methyl-1-(6-phenylpyridin-3-yl)methanamine
SMILES CNCC1=CN=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl(6-phenylpyrid-3-yl)methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 198.27
Percent Purity 97%