Learn More
N-Methyl-[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-3-yl]methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10644205
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10644205 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10156663 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10644205 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC58346CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 910036-99-6
Formula molecolare C12H18N2O2
Molecular Weight (g/mol) 222.288
Numero MDL MFCD09879908
InChI Key CWRQCHDTRDIGCU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-6-tetrahydropyran-4-yloxy pyrid-3-yl methylamine, 5-methylamino methyl-2-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy pyridine, methyl 6-oxan-4-yloxy pyridin-3-yl methyl amine, n-methyl-1-6-oxan-4-yl oxy pyridin-3-yl methanamine, methyl 6-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy 3-pyridyl methyl amine, n-methyl-1-6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy pyridin-3-yl methanamine
PubChem CID 24229584
IUPAC Name N-methyl-1-[6-(oxan-4-yloxy)pyridin-3-yl]methanamine
SMILES CNCC1=CN=C(C=C1)OC2CCOCC2
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-3-yl]methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 222.29
Percent Purity 97%