Learn More
N-Methyl-(6-thien-2-ylpyrid-3-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10623825
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10623825 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10225424 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10623825 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC54846CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 886851-41-8
Formula molecolare C11H12N2S
Molecular Weight (g/mol) 204.291
Numero MDL MFCD09064971
InChI Key LFZDJRPWILOVEO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-6-thien-2-ylpyrid-3-yl methylamine, n-methyl-1-6-thien-2-yl pyridin-3-yl methylamine, 3-pyridinemethanamine,n-methyl-6-2-thienyl, methyl 6-thiophen-2-yl pyridin-3-yl methyl amine, n-methyl-1-6-thiophen-2-yl pyridin-3-yl methanamine, methyl 6-2-thienyl 3-pyridyl methyl amine
PubChem CID 24229544
IUPAC Name N-methyl-1-(6-thiophen-2-ylpyridin-3-yl)methanamine
SMILES CNCC1=CN=C(C=C1)C2=CC=CS2
Specifica
Materiale o nome chimico N-methyl-(6-thien-2-ylpyrid-3-yl)methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 204.3
Percent Purity 97%